Merck
ENAH93E7410E
Enamine
(1-fluorocyclohexyl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.18
Numer MDL:
Iupac Name
(1-fluorocyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H13FO/c8-7(6-9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-6H2
Klucz InChI
CLRVUZYFZVVVBC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215436
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215436
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)