Merck
ENAH93E74017
Enamine
2-(4,4-difluoropyrrolidin-2-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
2852,55 zł
100 MG
3677,40 zł
250 MG
5163,30 zł
500 MG
8029,80 zł
1 G
10 235,25 zł
2.5 G
19 870,20 zł
5 G
29 288,70 zł
10 G
43 334,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-26623869-50MG
2852,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
2852,55 zł
100 MG
3677,40 zł
250 MG
5163,30 zł
500 MG
8029,80 zł
1 G
10 235,25 zł
2.5 G
19 870,20 zł
5 G
29 288,70 zł
10 G
43 334,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.62
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-26623869-50MG
2852,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-(4,4-difluoropyrrolidin-2-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2NO.ClH/c7-6(8)3-5(1-2-10)9-4-6;/h5,9-10H,1-4H2;1H
Klucz InChI
BINWTKHOOKHXGL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623869
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623869
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)