Merck
ENAH93E73FC0
Enamine
2-amino-1,3-benzothiazol-7-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.2
Numer MDL:
mp
124-125
Iupac Name
2-amino-1,3-benzothiazol-7(6H)-one
Inchi Code
1S/C7H6N2OS/c8-7-9-4-2-1-3-5(10)6(4)11-7/h1-3,10H,(H2,8,9)
Klucz InChI
AMBHNZCZUDCPCY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266994
Melting Point
124-125
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266994
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)