Merck
ENAH93E73F61
Enamine
5-ethynyl-1-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Wybierz wielkość
100 MG
1963,35 zł
250 MG
2718,00 zł
500 MG
4174,65 zł
1 G
5292,00 zł
2.5 G
10 176,75 zł
5 G
14 962,05 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7551028-100MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1963,35 zł
250 MG
2718,00 zł
500 MG
4174,65 zł
1 G
5292,00 zł
2.5 G
10 176,75 zł
5 G
14 962,05 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7551028-100MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
5-ethynyl-1-methylpyridin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C8H7NO/c1-3-7-4-5-8(10)9(2)6-7/h1,4-6H,2H3
Klucz InChI
ZOVMLANFQLKPSQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7551028
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7551028
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)