About This Item
Iupac Name
6-bromo-2-hexyne
Inchi Code
1S/C6H9Br/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H2,1H3
Klucz InChI
SRGQSRAWFLVYQN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2964831
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2964831
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)