Merck
ENAH93E73EB4
Enamine
3-cyclopropylpyrrolidine-1-carbonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.64
Numer MDL:
Iupac Name
3-cyclopropylpyrrolidine-1-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H12ClNO/c9-8(11)10-4-3-7(5-10)6-1-2-6/h6-7H,1-5H2
Klucz InChI
PVCYYGVQDJQTDC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2558878
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2558878
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)