Merck
ENAH90823745
Enamine
4-ethoxy-2-azabicyclo[2.1.1]hexane hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.65
Numer MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-2-azabicyclo[2.1.1]hexane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-2-9-7-3-6(4-7)8-5-7;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
Klucz InChI
ZVYTVOVZWLFENR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494121
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494121
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)