Merck
ENAH90823733
Enamine
1,2,3,5-tetrahydro-4,1-benzothiazepine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.26
Numer MDL:
mp
85-88
Iupac Name
1,2,3,5-tetrahydro-4,1-benzothiazepine
Inchi Code
1S/C9H11NS/c1-2-4-9-8(3-1)7-11-6-5-10-9/h1-4,10H,5-7H2
Klucz InChI
IYXJNKJVUJDDPN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6770357
Melting Point
85-88
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6770357
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)