Merck
ENAH90823717
Enamine
3-(2-methylpropyl)azetidin-3-ol; trifluoroacetic acid
Wybierz wielkość
100 MG
1795,95 zł
250 MG
2556,45 zł
500 MG
4030,65 zł
1 G
5171,40 zł
2.5 G
10 132,20 zł
5 G
14 993,55 zł
10 G
22 241,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7540322-100MG
1795,95 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1795,95 zł
250 MG
2556,45 zł
500 MG
4030,65 zł
1 G
5171,40 zł
2.5 G
10 132,20 zł
5 G
14 993,55 zł
10 G
22 241,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.23
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7540322-100MG
1795,95 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
3-isobutylazetidin-3-ol 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H15NO.C2HF3O2/c1-6(2)3-7(9)4-8-5-7;3-2(4,5)1(6)7/h6,8-9H,3-5H2,1-2H3;(H,6,7)
Klucz InChI
AMRUUJCUBVCNPT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540322
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540322
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)