Merck
ENAH908236BF
Enamine
2-(pyrimidin-2-yl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.65
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2-pyrimidinyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.ClH/c1-7(2,8)6-9-4-3-5-10-6;/h3-5H,8H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
VDLLBFHFNKFULR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412678
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412678
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)