Merck
ENAH908236A2
Enamine
{1-azabicyclo[2.2.2]octan-4-yl}methanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.75
Numer MDL:
Iupac Name
quinuclidin-4-ylmethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O2S.ClH/c9-13(11,12)7-8-1-4-10(5-2-8)6-3-8;/h1-7H2,(H2,9,11,12);1H
Klucz InChI
ABEDZGIRVFTDAC-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492668
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492668
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)