Merck
ENAH908235E5
Enamine
[3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)cyclobutyl]methanamine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.12
Numer MDL:
Iupac Name
(3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)cyclobutyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4.2ClH/c8-3-6-1-7(2-6)11-5-9-4-10-11;;/h4-7H,1-3,8H2;2*1H
Klucz InChI
LTBQJVNZXTZYKL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492464
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492464
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)