Merck
ENAH90823526
Enamine
1-(2-methylpyridin-4-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Wybierz wielkość
50 MG
1368,90 zł
100 MG
2041,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-3023801-50MG
1368,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1368,90 zł
100 MG
2041,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.21
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-3023801-50MG
1368,90 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-(2-methylpyridin-4-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C9H10N4/c1-7-6-8(2-4-11-7)13-5-3-9(10)12-13/h2-6H,1H3,(H2,10,12)
Klucz InChI
JSWFRWDXWQDORM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3023801
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3023801
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)