Merck
ENAH908234CC
Enamine
N-(4-aminobutyl)tetradecanamide
Wybierz wielkość
100 MG
2051,10 zł
250 MG
2840,85 zł
500 MG
4361,85 zł
1 G
5531,85 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7459345-100MG
2051,10 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2051,10 zł
250 MG
2840,85 zł
500 MG
4361,85 zł
1 G
5531,85 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.51
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7459345-100MG
2051,10 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
N-(4-aminobutyl)tetradecanamide
Inchi Code
1S/C18H38N2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18(21)20-17-14-13-16-19/h2-17,19H2,1H3,(H,20,21)
Klucz InChI
AUCCEQQGKOGTRF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459345
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459345
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)