Merck
ENAH908234CA
Enamine
[(4,4-difluorocyclohexyl)methyl]urea
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
Numer MDL:
Iupac Name
1-((4,4-difluorocyclohexyl)methyl)urea
Inchi Code
1S/C8H14F2N2O/c9-8(10)3-1-6(2-4-8)5-12-7(11)13/h6H,1-5H2,(H3,11,12,13)
Klucz InChI
UXLYOZIDNBUWLX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3075382
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3075382
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)