Merck
ENAH9082334A
Enamine
[(1R,2S)-2-(hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer MDL:
Iupac Name
((1R,2S)-cyclopropane-1,2-diyl)dimethanol
Inchi Code
1S/C5H10O2/c6-2-4-1-5(4)3-7/h4-7H,1-3H2/t4-,5+
Klucz InChI
SWXDNKVUVKMURJ-SYDPRGILSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7369839
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7369839
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)