Merck
ENAH90823346
Enamine
3-[3-(dimethylamino)propyl]-1,3-dimethylurea
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.26
Numer MDL:
Iupac Name
1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,3-dimethylurea
Inchi Code
1S/C8H19N3O/c1-9-8(12)11(4)7-5-6-10(2)3/h5-7H2,1-4H3,(H,9,12)
Klucz InChI
UJXKRSANKLKRLO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7503450
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7503450
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)