Merck
ENAH90823281
Enamine
2-oxabicyclo[2.2.2]octan-4-amine hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
2533,05 zł
50 MG
2960,10 zł
250 MG
3615,30 zł
500 MG
5697,90 zł
1 G
7306,65 zł
2.5 G
14 326,65 zł
5 G
21 194,55 zł
10 G
31 426,20 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7541997-100MG
2533,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
2533,05 zł
50 MG
2960,10 zł
250 MG
3615,30 zł
500 MG
5697,90 zł
1 G
7306,65 zł
2.5 G
14 326,65 zł
5 G
21 194,55 zł
10 G
31 426,20 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.65
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7541997-100MG
2533,05 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
2-oxabicyclo[2.2.2]octan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c8-7-3-1-6(2-4-7)9-5-7;/h6H,1-5,8H2;1H
Klucz InChI
PDRFHSQRSLBEQG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541997
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541997
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)