Merck
ENAH90823123
Enamine
2-(4-{[4-(cyanomethyl)phenyl]disulfanyl}phenyl)acetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.42
Numer MDL:
Iupac Name
2,2'-(disulfanediylbis(4,1-phenylene))diacetonitrile
Inchi Code
1S/C16H12N2S2/c17-11-9-13-1-5-15(6-2-13)19-20-16-7-3-14(4-8-16)10-12-18/h1-8H,9-10H2
Klucz InChI
CQEFJHDKAOBMGA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7503346
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7503346
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)