Merck
ENAH908230CC
Enamine
tert-butyl 4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)benzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.35
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-hydroxy-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C18H18N2O3/c1-18(2,3)23-16(21)12-8-10-13(11-9-12)20-15-7-5-4-6-14(15)19-17(20)22/h4-11H,1-3H3,(H,19,22)
Klucz InChI
WPVMUAVVINYWOD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541258
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541258
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)