Merck
ENAH90823041
Enamine
N4-propylpyridine-3,4-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
Numer MDL:
Iupac Name
N~4~-propyl-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-2-4-11-8-3-5-10-6-7(8)9/h3,5-6H,2,4,9H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
JTVNCMHVHRQVPO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93611
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93611
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)