Merck
ENAH90822F36
Enamine
3-isothiocyanatophenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.19
Numer MDL:
mp
59-62
Iupac Name
3-isothiocyanatophenol
Inchi Code
1S/C7H5NOS/c9-7-3-1-2-6(4-7)8-5-10/h1-4,9H
Klucz InChI
BWZDLMGVEVSNBI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4271459
Melting Point
59-62
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4271459
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)