Merck
ENAH90822F0C
Enamine
4,5-dimethylfuran-2-carbohydrazide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.17
Numer MDL:
Iupac Name
4,5-dimethylfuran-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-4-3-6(7(10)9-8)11-5(4)2/h3H,8H2,1-2H3,(H,9,10)
Klucz InChI
NNFGGXKPJSXIRT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3455920
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3455920
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)