Merck
ENAH90822BF7
Enamine
3-bromo-4-methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.01
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C6H4BrF3N2O/c1-13-3-2-4(6(8,9)10)11-12-5(3)7/h2H,1H3
Klucz InChI
JGWBKZNNGYJBNW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464909
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464909