Merck
ENAH90822BEE
Enamine
6-oxo-1H,3H,4H,6H-pyrido[2,1-c]morpholine-9-carboxylic acid
Wybierz wielkość
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
250 MG
3946,50 zł
500 MG
6099,30 zł
1 G
7760,70 zł
2.5 G
15 020,55 zł
5 G
22 128,30 zł
10 G
32 716,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7538678-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
250 MG
3946,50 zł
500 MG
6099,30 zł
1 G
7760,70 zł
2.5 G
15 020,55 zł
5 G
22 128,30 zł
10 G
32 716,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.17
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7538678-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
6-oxo-1,3,4,6-tetrahydropyrido[2,1-c][1,4]oxazine-9-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c11-8-2-1-6(9(12)13)7-5-14-4-3-10(7)8/h1-2H,3-5H2,(H,12,13)
Klucz InChI
LUNYVNCWKCKJGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538678
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538678
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)