Merck
ENAH90822BEB
Enamine
tert-butyl 5-fluoro-3-iodo-1H-indole-1-carboxylate
Wybierz wielkość
100 MG
239,85 zł
250 MG
345,15 zł
500 MG
544,05 zł
1 G
696,15 zł
2.5 G
1281,15 zł
5 G
2258,10 zł
10 G
4212,00 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7354324-100MG
239,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
239,85 zł
250 MG
345,15 zł
500 MG
544,05 zł
1 G
696,15 zł
2.5 G
1281,15 zł
5 G
2258,10 zł
10 G
4212,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.15
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7354324-100MG
239,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
76-77
Iupac Name
tert-butyl 5-fluoro-3-iodo-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H13FINO2/c1-13(2,3)18-12(17)16-7-10(15)9-6-8(14)4-5-11(9)16/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
DGGDRRGYXBFEIU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354324
Melting Point
76-77
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354324
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)