Merck
ENAH90822B6D
Enamine
tert-butyl N-[2-(cyclopentylamino)ethyl]carbamate
Wybierz wielkość
100 MG
834,30 zł
250 MG
1103,40 zł
500 MG
1934,10 zł
1 G
2507,40 zł
2.5 G
4712,85 zł
5 G
6883,20 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6193655-100MG
834,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
834,30 zł
250 MG
1103,40 zł
500 MG
1934,10 zł
1 G
2507,40 zł
2.5 G
4712,85 zł
5 G
6883,20 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.33
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6193655-100MG
834,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl 2-(cyclopentylamino)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-9-8-13-10-6-4-5-7-10/h10,13H,4-9H2,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
BUFBKMYBMJMTNJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6193655
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6193655
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)