Merck
ENAH90822B1F
Enamine
potassium trifluoro({spiro[2.3]hexan-5-yl}methyl)boranuide
About This Item
Masa cząsteczkowa:
202.07
Numer MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(spiro[2.3]hexan-5-ylmethyl)borate
Inchi Code
1S/C7H11BF3.K/c9-8(10,11)5-6-3-7(4-6)1-2-7;/h6H,1-5H2;/q-1;+1
Klucz InChI
FUIQLWPGJRQHHH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536706
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536706
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)