Merck
ENAH90822A53
Enamine
tert-butyl (3S,5S)-3-amino-5-methoxypiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.31
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3S,5S)-3-amino-5-methoxypiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O3/c1-11(2,3)16-10(14)13-6-8(12)5-9(7-13)15-4/h8-9H,5-7,12H2,1-4H3/t8-,9-/m0/s1
Klucz InChI
VYOYBSJHTACSNI-IUCAKERBSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494272
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494272
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)