Merck
ENAH908229EB
Enamine
tert-butyl 4-(4-amino-3-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.39
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-amino-3-methylphenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H25N3O2/c1-12-11-13(5-6-14(12)17)18-7-9-19(10-8-18)15(20)21-16(2,3)4/h5-6,11H,7-10,17H2,1-4H3
Klucz InChI
VVQHZVVDJPYECU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3341707
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3341707
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)