Merck
ENAH90822985
Enamine
methyl 2-(azetidin-3-yl)benzoate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.69
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 2-(3-azetidinyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-14-11(13)10-5-3-2-4-9(10)8-6-12-7-8;/h2-5,8,12H,6-7H2,1H3;1H
Klucz InChI
ABYTWMXHRIYYIX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563171
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563171
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)