Merck
ENAH90822958
Enamine
2-(1-cyclopentyl-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.69
Numer MDL:
Iupac Name
2-(1-cyclopentyl-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2.ClH/c13-10(14)7-8-5-6-12(11-8)9-3-1-2-4-9;/h5-6,9H,1-4,7H2,(H,13,14);1H
Klucz InChI
SSZZJGXFRNVHKK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7534920
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7534920
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)