Merck
ENAH908228F9
Enamine
1-{3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan-8-yl}ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.67
Numer MDL:
Iupac Name
1-((1R,5S)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octan-8-yl)ethan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.ClH/c1-6(11)10-7-2-3-8(10)5-9-4-7;/h7-9H,2-5H2,1H3;1H
Klucz InChI
FQPAPMQPLRTKHV-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541939
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541939
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)