Merck
ENAH908228AD
Enamine
methyl 3-(2-aminopropoxy)benzoate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.71
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-(2-aminopropoxy)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO3.ClH/c1-8(12)7-15-10-5-3-4-9(6-10)11(13)14-2;/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
BTMYIPRQEFQAAC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550152
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550152
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)