Merck
ENAH90822796
Enamine
6,7-dichloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Wybierz wielkość
50 MG
3209,40 zł
100 MG
4133,70 zł
250 MG
5812,65 zł
500 MG
9041,85 zł
1 G
11 539,80 zł
2.5 G
22 414,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7504650-50MG
3209,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
3209,40 zł
100 MG
4133,70 zł
250 MG
5812,65 zł
500 MG
9041,85 zł
1 G
11 539,80 zł
2.5 G
22 414,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.03
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7504650-50MG
3209,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
6,7-dichloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4Cl2N2/c8-5-6-4(1-2-10-6)3-11-7(5)9/h1-3,10H
Klucz InChI
VKURKVIJOJHJOI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504650
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504650
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)