Merck
ENAH90822162
Enamine
sodium 2-(2-hydroxyethoxy)ethane-1-sulfonate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.17
Numer MDL:
Iupac Name
sodium 2-(2-hydroxyethoxy)ethane-1-sulfonate
Inchi Code
1S/C4H10O5S.Na/c5-1-2-9-3-4-10(6,7)8;/h5H,1-4H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Klucz InChI
SZINDZNWFLBXKV-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492463
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492463
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)