Merck
ENAH90822034
Enamine
tert-butyl 3-(1-methoxy-1-oxopent-4-yn-2-yl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.33
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(1-methoxy-1-oxopent-4-yn-2-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H21NO4/c1-6-7-11(12(16)18-5)10-8-15(9-10)13(17)19-14(2,3)4/h1,10-11H,7-9H2,2-5H3
Klucz InChI
IUNIRIQUHZIONQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541568
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541568
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)