Merck
ENAH90822027
Enamine
methyl 5-hydroxyquinoline-7-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 5-hydroxy-7-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)7-5-9-8(10(13)6-7)3-2-4-12-9/h2-6,13H,1H3
Klucz InChI
NZKJXSUTFUWWSA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547614
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547614
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)