Merck
ENAH65927BFE
Enamine
6-azaspiro[3.5]nonane-1,3-diol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.67
Numer MDL:
Iupac Name
6-azaspiro[3.5]nonane-1,3-diol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c10-6-4-7(11)8(6)2-1-3-9-5-8;/h6-7,9-11H,1-5H2;1H
Klucz InChI
CWIJDSMTQIGZQH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445890
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445890
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)