Merck
ENAH65927B9F
Enamine
10H-phenoxazine-3-carbonitrile
Wybierz wielkość
100 MG
1992,60 zł
250 MG
2758,95 zł
500 MG
4233,15 zł
1 G
5368,05 zł
2.5 G
6789,60 zł
5 G
8146,80 zł
10 G
14 499,90 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6762625-100MG
1992,60 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1992,60 zł
250 MG
2758,95 zł
500 MG
4233,15 zł
1 G
5368,05 zł
2.5 G
6789,60 zł
5 G
8146,80 zł
10 G
14 499,90 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.22
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6762625-100MG
1992,60 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
198-203
Iupac Name
10H-phenoxazine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H8N2O/c14-8-9-5-6-11-13(7-9)16-12-4-2-1-3-10(12)15-11/h1-7,15H
Klucz InChI
GVULGBMMUORKKO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762625
Melting Point
198-203
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762625
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)