Merck
ENAH65927B9D
Enamine
4-cyclopentylpiperidine-4-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.28
Numer MDL:
Iupac Name
4-cyclopentylpiperidine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H18N2/c12-9-11(5-7-13-8-6-11)10-3-1-2-4-10/h10,13H,1-8H2
Klucz InChI
YTFWVNMSZMEAFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3137679
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3137679
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)