Merck
ENAH65927841
Enamine
methyl N-methyl-N-[(1-methylpiperidin-4-yl)methyl]carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.28
Numer MDL:
Iupac Name
methyl methyl((1-methylpiperidin-4-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-11-6-4-9(5-7-11)8-12(2)10(13)14-3/h9H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
KVBSGZKBTRZISN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7448159
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7448159
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)