Merck
ENAH65927647
Enamine
potassium 2-{[(4-chlorophenyl)carbamoyl]amino}acetate
Wybierz wielkość
100 MG
746,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7445076-100MG
746,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
746,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.73
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7445076-100MG
746,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
potassium ((4-chlorophenyl)carbamoyl)glycinate
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O3.K/c10-6-1-3-7(4-2-6)12-9(15)11-5-8(13)14;/h1-4H,5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15);/q;+1/p-1
Klucz InChI
ATUKUCLBTOKJEE-UHFFFAOYSA-M
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445076
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445076
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)