Merck
ENAH6591F822
Enamine
2,5-dichloro-4-methylthiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.07
Numer MDL:
Iupac Name
2,5-dichloro-4-methylthiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4Cl2O2S/c1-2-3(6(9)10)5(8)11-4(2)7/h1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
JPYXBZFCVCNOHB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743485
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743485
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)