Merck
ENAH6591F5DE
Enamine
tert-butyl 2-(2-aminoethyl)-6-methylmorpholine-4-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.33
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(2-aminoethyl)-6-methylmorpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O3/c1-9-7-14(8-10(16-9)5-6-13)11(15)17-12(2,3)4/h9-10H,5-8,13H2,1-4H3
Klucz InChI
DUXPNWAYHPWSLH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460157
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460157
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)