Merck
ENAH6591F53F
Enamine
5-bromo-4-chloro-7-cyclopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.53
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-7-cyclopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H7BrClN3/c10-6-3-14(5-1-2-5)9-7(6)8(11)12-4-13-9/h3-5H,1-2H2
Klucz InChI
BKGODYPOEHAAMY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445288
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445288
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)