Merck
ENAH65919CF7
Enamine
tert-butyl 4-[(6-chloropyridazin-3-yl)methyl]-1,4-diazepane-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.83
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-((6-chloropyridazin-3-yl)methyl)-1,4-diazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H23ClN4O2/c1-15(2,3)22-14(21)20-8-4-7-19(9-10-20)11-12-5-6-13(16)18-17-12/h5-6H,4,7-11H2,1-3H3
Klucz InChI
DLYNFUJONHORRB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2220490
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2220490
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)