Merck
ENAH65919CD4
Enamine
methyl 6-bromoindolizine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.08
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 6-bromo-2-indolizinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-14-10(13)7-4-9-3-2-8(11)6-12(9)5-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
LYYYHGGXOLUMEM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3552740
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3552740
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)