Merck
ENAH65919AA3
Enamine
2-phenylbut-3-en-2-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.2
Numer MDL:
Iupac Name
2-phenyl-3-buten-2-ol
Inchi Code
1S/C10H12O/c1-3-10(2,11)9-7-5-4-6-8-9/h3-8,11H,1H2,2H3
Klucz InChI
LRYWJUOPPCVNFT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224825
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224825
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)