Merck
ENAH58168776
Enamine
2-methylpent-4-en-2-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.64
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
185-188
Iupac Name
1,1-dimethyl-3-butenylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N.ClH/c1-4-5-6(2,3)7;/h4H,1,5,7H2,2-3H3;1H
Klucz InChI
FBXWNHRFZAVAQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463493
Melting Point
185-188
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463493
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)